Tisk…
2-(Methylthio)benzothiazole
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15144200EA 3420 CZK
EHERC15144200
2-(Methylthio)benzothiazole
2-(Methylthio)benzothiazole
Vzorec: C₈H₇NS₂
MDL Number: MFCD00005784
CAS číslo: 615-22-5
EINECS: 210-417-1