Tisk…
2-(Methylthio)benzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL168653-50GEA 3980 CZK
SIAL168653-50G
2-(Methylthio)benzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-(Methylthio)benzothiazole
Vzorec: C₈H₇NS₂
MW: 181,2779 g/mol
MDL Number: MFCD00005784
CAS číslo: 615-22-5
EINECS: 210-417-1