Tisk…
Lithium borodeuteride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA685917-500MGEA 0 CZK
SAFA685917-500MG
Lithium borodeuteride, Sigma-Aldrich®
Lithium borodeuteride
Vzorec: D₄BLi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066544
CAS číslo: 15246-28-3
EINECS: 239-291-6
UN: 1413
ADR: 4.3,I