Tisk…
Sodium borodeuteride (98% D)
Dodavatel: Acros Organics
Nebezpečí
ACRO194950010EA 1940 CZK
ACRO194950010 ACRO194950050
Sodium borodeuteride (98% D)
Sodium borodeuteride
Vzorec: D₄BNa
MW: 41,857 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003519
CAS číslo: 15681-89-7
EINECS: 239-764-7
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to light grey Powder and/or chunks
D-Enrichment ≥97.5 %