Tisk…
Sodium borodeuteride (99% D), rods
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
35102.06EA 11910 CZK
35102.06 35102.03
Sodium borodeuteride (99% D), rods
Sodium borodeuteride
Vzorec: D₄BNa
MW: 41,857 g/mol
Bod tání: ∼400 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003519
CAS číslo: 15681-89-7
EINECS: 239-764-7
UN: 1426
ADR: 4.3,I