Tisk…
3,5-Dibromo-1-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (by GC)
TCIAD2724-5GEA 8150 CZK
TCIAD2724-5G TCIAD2724-25G
3,5-Dibromo-1-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (by GC)
3,5-Dibromo-1-(trimethylsilyl)benzene
Vzorec: C₉H₁₂Br₂Si
MDL Number: MFCD03844787
CAS číslo: 17878-23-8
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/42/28979842.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C