Tisk…
1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene ≥96.0% (by GC)
TCIAB3477-5GEA 7400 CZK
TCIAB3477-5G
1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene ≥96.0% (by GC)
1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene
Vzorec: C₉H₁₃BrSi
Bod varu: 50°C
MDL Number: MFCD00093882
CAS číslo: 17878-47-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %