Tisk…
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL455113-5GEA 4360 CZK
SIAL455113-5G
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
Vzorec: C₉H₁₃BrSi
MW: 229,1890 g/mol
MDL Number: MFCD00094165
CAS číslo: 6999-03-7