1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL455113-5GEA
4360
CZK
SIAL455113-5G
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
Vzorec:
C₉H₁₃BrSi MW: 229,1890 g/mol |
MDL Number:
MFCD00094165 CAS číslo: 6999-03-7 |