Tisk…
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
TCIAB3357-5GEA 4560 CZK
TCIAB3357-5G TCIAB3357-25G
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
Vzorec: C₉H₁₃BrSi
MDL Number: MFCD00094165
CAS číslo: 6999-03-7