Tisk…
2-Acetamido-5-chlorothiazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L17151.06EA 1890 CZK
L17151.06 L17151.03
2-Acetamido-5-chlorothiazole ≥97%
2-Acetamido-5-chlorothiazole
Vzorec: C₅H₅ClN₂OS
MW: 176,63
Bod tání: 208…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318098
CAS číslo: 20256-39-7
EINECS: 000-000-0