Tisk…
2-Acetamido-5-chlorothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL673129-10GEA 0 CZK
SIAL673129-10G
2-Acetamido-5-chlorothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Acetamido-5-chlorothiazole
Vzorec: C₅H₅ClN₂OS
MW: 176,63
MDL Number: MFCD01318098
CAS číslo: 20256-39-7