Tisk…
2-Acetamidothiazole
TCIAA1472-25GEA 13400 CZK
TCIAA1472-25G TCIAA1472-5G
2-Acetamidothiazole
2-Acetamidothiazole
Vzorec: C₅H₆N₂OS
MDL Number: MFCD00016892
CAS číslo: 2719-23-5
EINECS: 220-321-1
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/85/28929485.jpg