Tisk…
2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L01356.06EA 6800 CZK
L01356.06 L01356.03
2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98%
2-Acetamido-5-nitrothiazole
Vzorec: C₅H₅N₃O₃S
Bod tání: ∼ 263 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022438
CAS číslo: 140-40-9
EINECS: 205-414-7