Tisk…
2-Acetamido-5-nitrothiazole
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10012500EA 2930 CZK
EHERC10012500
2-Acetamido-5-nitrothiazole
2-Acetamido-5-nitrothiazole
Vzorec: C₅H₅N₃O₃S
MDL Number: MFCD00022438
CAS číslo: 140-40-9
EINECS: 205-414-7