Tisk…
2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
TCIAA0689-5GEA 9010 CZK
TCIAA0689-5G TCIAA0689-1G
2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Acetamido-5-nitrothiazole
Vzorec: C₅H₅N₃O₃S
MDL Number: MFCD00022438
CAS číslo: 140-40-9
EINECS: 205-414-7
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/19/28928219.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetone within almost transparency