2-Mercaptothiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
|
Varování
|
TCIAM1739-5GEA
6810
CZK
TCIAM1739-1G
TCIAM1739-5G
2-Mercaptothiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Mercaptothiazole
Vzorec:
C₃H₃NS₂ MW: 117,19 |
MDL Number:
MFCD00022449 CAS číslo: 82358-09-6 |
![]() |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...