Tisk…
2-Acetamidot-4-methylhiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL301922-5GEA 0 CZK
SIAL301922-5G SIAL301922-25G
2-Acetamidot-4-methylhiazole, Sigma-Aldrich®
2-Acetamidot-4-methylhiazole
Vzorec: C₆H₈N₂OS
MDL Number: MFCD00011561
CAS číslo: 7336-51-8