Tisk…
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA646016-1GEA 0 CZK
SAFA646016-1G SAFA646016-5G
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,22
MDL Number: MFCD00123414
CAS číslo: 7210-76-6