Tisk…
2-Mercapto-4-methylthiazole ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
A19520.22EA 3780 CZK
A19520.22 A19520.14
2-Mercapto-4-methylthiazole ≥97%
2-Mercapto-4-methylthiazole
Vzorec: C₄H₅NS₂
Bod tání: 86…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798571
CAS číslo: 4498-39-9