Tisk…
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM13232-250EA 1320 CZK
CAYM13232-250 CAYM13232-1 CAYM13232-100 CAYM13232-500
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,24 g/mol
MDL Number: MFCD00052874
CAS číslo: 7210-77-7