Tisk…
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA717428-1GEA 0 CZK
SAFA717428-1G
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₁NO₂S
MDL Number: MFCD00052874
CAS číslo: 7210-77-7