Tisk…
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM13233-100EA 429 CZK
CAYM13233-100 CAYM13233-1 CAYM13233-500 CAYM13233-250
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₂S
MDL Number: MFCD00052943
CAS číslo: 53137-27-2