2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL642509-5GEA
0
CZK
SIAL642509-5G
SIAL642509-1G
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec:
C₆H₇NO₂S MW: 157,1900 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052943 CAS číslo: 53137-27-2 |