Tisk…
1,2:3,4-Diepoxybutane 95%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
L03919.06EA 2200 CZK
L03919.06
1,2:3,4-Diepoxybutane 95%
1,2:3,4-Diepoxybutane
Vzorec: C₄H₆O₂
Bod varu: 56…58 °C (25 mmHg)
Bod tání: -19 °C
Hustota: 1,112
Bod vzplanutí: 45 °C (113°F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005120
CAS číslo: 1464-53-5
EINECS: 215-979-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II