Tisk…
1,2:3,4-Diepoxybutane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL202533-1GEA 0 CZK
SIAL202533-1G SIAL202533-5G SIAL202533-25G
1,2:3,4-Diepoxybutane, Sigma-Aldrich®
1,2:3,4-Diepoxybutane
Vzorec: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
MDL Number: MFCD00005120
CAS číslo: 1464-53-5
EINECS: 215-979-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II