Tisk…
1,2:5,6-Diepoxyhexane ≥96.0% (by GC)
Varování
TCIAH0953-1GEA 2260 CZK
TCIAH0953-1G TCIAH0953-25G TCIAH0953-5G
1,2:5,6-Diepoxyhexane ≥96.0% (by GC)
1,2:5,6-Diepoxyhexane
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 188°C
MDL Number: MFCD01723447
CAS číslo: 1888-89-7
EINECS: 217-564-0
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/77/28970977.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %