Tisk…
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L06768.09EA 2680 CZK
L06768.09
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Vzorec: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20
Bod varu: 238…240 °C
Hustota: 0,997
Bod vzplanutí: 97 °C (206 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005155
CAS číslo: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
ADR: 8,III