Tisk…
1,2:7,8-Diepoxyoctane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21770.0010EA 3710 CZK
8.21770.0010 8.21770.9999
1,2:7,8-Diepoxyoctane for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Vzorec: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005155
CAS číslo: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 7 g/l (20 °C)
Melting Point 7 °C
Molar Mass 142.19 g/mol
Boiling Point 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 89 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4456 (20 °C, 589 nm)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C DIN 51794