Phenyl glycidyl ether ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B21768.18EA
1390
CZK
B21768.18
B21768.0B
B21768.30
Phenyl glycidyl ether ≥99%
Phenyl glycidyl ether
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 Bod varu: 244…246 °C Bod tání: 3,5 °C Hustota: 1,110 Bod vzplanutí: 114 °C (237 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005133 CAS číslo: 122-60-1 EINECS: 204-557-2 |