Tisk…
L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
B24859.14EA 2350 CZK
B24859.14 B24859.06 B24859.22
L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥99%
L-Glutamic acid 5-methyl ester
Vzorec: C₆H₁₁NO₄
MW: 161,2 g/mol
Bod tání: 182 °C (rozkl.)
MDL Number: MFCD00002632
CAS číslo: 1499-55-4
EINECS: 216-110-9