Tisk…
L-Glutamic acid 5-methyl ester
TCIAM1690-25GEA 2740 CZK
TCIAM1690-25G TCIAM1690-5G
L-Glutamic acid 5-methyl ester
L-Glutamic acid 5-methyl ester
Vzorec: C₆H₁₁NO₄
MDL Number: MFCD00002632
CAS číslo: 1499-55-4
EINECS: 216-110-9
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/96/28975996.jpg