Tisk…
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate
TCIAH0703-5GEA 7080 CZK
TCIAH0703-5G TCIAH0703-25G
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00063450
CAS číslo: 72657-23-9