Tisk…
L(+)-Penicillamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO416870010EA 1760 CZK
ACRO416870010 ACRO416870050
L(+)-Penicillamine 98%
L(+)-Penicillamine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Bod tání: 206 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064303
CAS číslo: 1113-41-3
EINECS: 214-203-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Specific optical rotation +61° to +65° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 M NaOH)
Titration with HClO4 ≥97.5 %