Tisk…
L(+)-Penicillamine ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
L13923.03EA 1110 CZK
L13923.03
L(+)-Penicillamine ≥98%
L(+)-Penicillamine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
Bod tání: ∼200 °C (dec)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064303
CAS číslo: 1113-41-3
EINECS: 214-203-9