Tisk…
L(+)-Penicillamine
Dodavatel: Molekula
MOLEM25587231EA 3870 CZK
MOLEM25587231
L(+)-Penicillamine
L(+)-Penicillamine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
MDL Number: MFCD00064303
CAS číslo: 1113-41-3
EINECS: 214-203-9