Tisk…
L(+)-Penicillamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL196312-5GEA 0 CZK
SIAL196312-5G SIAL196312-1G
L(+)-Penicillamine, Sigma-Aldrich®
L(+)-Penicillamine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21
MDL Number: MFCD00064303
CAS číslo: 1113-41-3
EINECS: 214-203-9