Tisk…
D-(-)-Penicillamine
MOLE47221894-5GEA 4290 CZK
MOLE47221894-5G
D-(-)-Penicillamine
D-(-)-Penicillamine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,2 g/mol
MDL Number: MFCD00064302
CAS číslo: 52-67-5
EINECS: 200-148-8