D-(-)-Penicillamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALP4875-25GEA
31630
CZK
SIALP4875-25G
SIALP4875-1G
SIALP4875-5G
D-(-)-Penicillamine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Penicillamine
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂S MW: 149,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00064302 CAS číslo: 52-67-5 EINECS: 200-148-8 |