Tisk…
D-(-)-Penicillamine
Dodavatel: U.S. Pharmacopeia
USPH1501006EA 11300 CZK
USPH1501006
D-(-)-Penicillamine
D-(-)-Penicillamine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,2 g/mol
MDL Number: MFCD00064302
CAS číslo: 52-67-5
EINECS: 200-148-8