Tisk…
1-Propylboronic acid pinacol ester ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
H30441.03EA 989 CZK
H30441.03
1-Propylboronic acid pinacol ester ≥98%
1-Propylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₉BO₂
Bod varu: 166…168 °C
Bod vzplanutí: 47 °C (117°F)
MDL Number: MFCD12546187
CAS číslo: 67562-19-0
UN: 1993
ADR: ,