Tisk…
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H27126.03EA 2760 CZK
H27126.03 H27126.06
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester 96%
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₀H₁₈BNO₂
MW: 195,07
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953480
CAS číslo: 238088-16-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III