Tisk…
3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
L19532.03EA 6730 CZK
L19532.03 L19532.MD
3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester ≥97%
3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₂₇BO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788723
CAS číslo: 165904-27-8