Tisk…
2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
L19534.MDEA 1740 CZK
L19534.MD L19534.03
2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₂₅BO₂Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788725
CAS číslo: 165904-20-1