Tisk…
3-Trimethylsilyl-1-propylboronic acid pinacol ester ≥94%
Dodavatel: Alfa Aesar
H28413.06EA 19430 CZK
H28413.06 H28413.MD H28413.03
3-Trimethylsilyl-1-propylboronic acid pinacol ester ≥94%
3-Trimethylsilyl-1-propylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₂₇BO₂Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953502
CAS číslo: 165904-32-5