Tisk…
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H30646.06EA 4950 CZK
H30646.06 H30646.14 H30646.03
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₈BBrO₂
Bod varu: 61…64 °C (0,35 mmHg)
Hustota: 1,177
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10567053
CAS číslo: 124215-44-7