Tisk…
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL695858-1GEA 0 CZK
SIAL695858-1G
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₈BBrO₂
MW: 248,96
MDL Number: MFCD10567053
CAS číslo: 124215-44-7