Trimethylsilyl bromoacetate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L00961.14EA
1350
CZK
L00961.14
Trimethylsilyl bromoacetate ≥98%
Trimethylsilyl bromoacetate
Vzorec:
C₅H₁₁BrO₂Si MW: 211,13 Bod varu: 68…69 °C (17 mmHg) Hustota: 1,291 Bod vzplanutí: 28 °C (82 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000187 CAS číslo: 18291-80-0 EINECS: 242-165-3 UN: 2920 ADR: 8,II |