Tisk…
Trimethylsilyl bromoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA235113-25GEA 0 CZK
SAFA235113-25G
Trimethylsilyl bromoacetate, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl bromoacetate
Vzorec: C₅H₁₁BrO₂Si
MW: 211,13
MDL Number: MFCD00000187
CAS číslo: 18291-80-0
EINECS: 242-165-3
UN: 2920
ADR: 8,II