Tisk…
Dimethachlor, Supelco®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
45447-250MGEA 0 CZK
45447-250MG
Dimethachlor, Supelco®
Dimethachlor
Vzorec: C₁₃H₁₈ClNO₂
MDL Number: MFCD00055472
CAS číslo: 50563-36-5
EINECS: 256-625-6