2',4'-Dichloro-5'-hydroxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL655880-5GEA
0
CZK
SIAL655880-5G
SIAL655880-1G
2',4'-Dichloro-5'-hydroxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dichloro-5'-hydroxyacetanilide
Vzorec:
C₈H₇Cl₂NO₂ |
MDL Number:
MFCD00186236 CAS číslo: 67669-19-6 EINECS: 429-110-0 |